Stampa…
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53349-25G PC53349-5G
APOSPC53349-25GEA 158 EUR
APOSPC53349-25G APOSPC53349-5G
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204688
CAS Number: 139911-28-7