Stampa…
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53348-1G PC53348-5G PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA 72.7 EUR
APOSPC53348-1G APOSPC53348-5G APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751983
CAS Number: 1130165-74-0