Stampa…
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204444
CAS Number: 474709-71-2