Stampa…
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53344-1G PC53344-5G PC53344-25G
APOSPC53344-1GEA 58 EUR
APOSPC53344-1G APOSPC53344-5G APOSPC53344-25G
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluoro-4-formylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₄O·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09993334
CAS Number: 1451390-71-8