Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
Formula:
C₇H₄BF₄O·K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09993332 CAS Number: 1012868-70-0 |