Stampa…
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 764 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₇H₃BrF₃N₃
Peso molecolare: 266,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111700
CAS Number: 1166819-53-9