Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 561 EUR
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441895
CAS Number: 1067882-53-4