Stampa…
5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53326-1G PC53326-5G PC53326-10G
APOSPC53326-1GEA 118 EUR
APOSPC53326-1G APOSPC53326-5G APOSPC53326-10G
5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17010171
CAS Number: 573762-62-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III