Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53324-1G PC53324-5G PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA 72.7 EUR
APOSPC53324-1G APOSPC53324-5G APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072908
CAS Number: 1242157-23-8