Stampa…
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 33.5 EUR
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701539
CAS Number: 1193162-25-2