Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC53319-1G PC53319-5G PC53319-10G PC53319-25G
APOSPC53319-1GEA 33.5 EUR
APOSPC53319-1G APOSPC53319-5G APOSPC53319-10G APOSPC53319-25G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrCl₂FO₂S
Peso molecolare: 307,952 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026216
CAS Number: 1208075-41-5
UN: 3261
ADR: 8,III