Stampa…
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 314 EUR
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₆FNO
Peso molecolare: 209,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839921
CAS Number: 125224-43-3