Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 232 EUR
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28740790
CAS Number: 1805580-01-1