Stampa…
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 357 EUR
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16067892
CAS Number: 150698-79-6