Stampa…
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53305-1G PC53305-250MG PC53305-5G
APOSPC53305-1GEA 168 EUR
APOSPC53305-1G APOSPC53305-250MG APOSPC53305-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Peso molecolare: 278,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12172980
CAS Number: 328547-12-2