Stampa…
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoroindoline
PC53293-100MG PC53293-250MG
APOSPC53293-100MGEA 65.5 EUR
APOSPC53293-100MG APOSPC53293-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₈H₈FN
Peso molecolare: 137,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022791
CAS Number: 2343-23-9