Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787098
CAS Number: 454-15-9
UN: 3261
ADR: 8,III