1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53275-1G
PC53275-250MG
APOSPC53275-1GEA
522
EUR
APOSPC53275-1G
APOSPC53275-250MG
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formula:
C₈H₅BrF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29912987 CAS Number: 2091158-96-0 |