Stampa…
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 48.1 EUR
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₆·K
Peso molecolare: 252,006 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144778
CAS Number: 30678-36-5