Stampa…
5-Fluoro-2-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 121 EUR
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396916
CAS Number: 450-90-8