Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53259-250MG
PC53259-500MG
PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA
228
EUR
APOSPC53259-250MG
APOSPC53259-500MG
APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Formula:
C₈H₈FNO₂ Peso molecolare: 169,153 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28798350 CAS Number: 1803821-90-0 |