4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53249-1G
PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA
123
EUR
APOSPC53249-1G
APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Peso molecolare: 190,119 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847162 CAS Number: 1214358-05-0 |