Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 32.1 EUR
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20233291
CAS Number: 1244642-73-6