2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC53244-1G
PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA
139
EUR
APOSPC53244-1G
APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formula:
C₅H₂ClF₇O₂ Punto di ebollizione: 108…109 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD25955259 CAS Number: 108156-21-4 UN: 3277 ADR: 6.1+8,II |