Stampa…
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 216 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₄S
Peso molecolare: 219,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602650
CAS Number: 244606-37-9