Stampa…
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53202-1G PC53202-250MG PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA 364 EUR
APOSPC53202-1G APOSPC53202-250MG APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283.042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14697997
CAS Number: 1214323-47-3