3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53198-1G
PC53198-250MG
PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA
152
EUR
APOSPC53198-1G
APOSPC53198-250MG
APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Peso molecolare: 269,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16606443 CAS Number: 1227605-02-8 |