Stampa…
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC53187-1G PC53187-25G PC53187-5G
APOSPC53187-1GEA 58.2 EUR
APOSPC53187-1G APOSPC53187-25G APOSPC53187-5G
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂O·ClH
Peso molecolare: 228,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02671043
CAS Number: 133115-55-6