Stampa…
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 183 EUR
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₂BF₆·K
Peso molecolare: 237,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09993498
CAS Number: 267006-28-0