Stampa…
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
PC53181-1G PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA 510 EUR
APOSPC53181-1G APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₆F₃N
Peso molecolare: 113,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16817687
CAS Number: 779303-24-1
UN: 2733
ADR: 3+8,III