Stampa…
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53175-1G PC53175-5G
APOSPC53175-1GEA 78.6 EUR
APOSPC53175-1G APOSPC53175-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178245
CAS Number: 190011-84-8