Stampa…
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate
PC53172-1G PC53172-25G PC53172-5G
APOSPC53172-1GEA 75.7 EUR
APOSPC53172-1G APOSPC53172-25G APOSPC53172-5G
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090527
CAS Number: 155377-05-2