Stampa…
2-Fluoropropanedioic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53171-1G PC53171-250MG
APOSPC53171-1GEA 328 EUR
APOSPC53171-1G APOSPC53171-250MG
2-Fluoropropanedioic acid 95%
2-Fluoropropanedioic acid
Formula: C₃H₃FO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19228375
CAS Number: 473-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III