Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 155 EUR
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135899
CAS Number: 350-20-9