Stampa…
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 78.6 EUR
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110190
CAS Number: 103438-85-3