Stampa…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 296 EUR
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258917
CAS Number: 887267-05-2