Stampa…
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 279 EUR
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₅
Peso molecolare: 265.143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698078
CAS Number: 728-54-1