Stampa…
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 667 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09787482
CAS Number: 133186-55-7