Stampa…
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC53153-1G PC53153-5G
APOSPC53153-1GEA 205 EUR
APOSPC53153-1G APOSPC53153-5G
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BFO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12546616
CAS Number: 1016979-31-9