Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid
PC53149-1G PC53149-5G
APOSPC53149-1GEA 234 EUR
APOSPC53149-1G APOSPC53149-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Formula: C₉H₆F₂O₄
Peso molecolare: 216,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09925076
CAS Number: 398156-38-2