Stampa…
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53138-1G PC53138-250MG PC53138-5G
APOSPC53138-1GEA 190 EUR
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG APOSPC53138-5G
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185636
CAS Number: 136916-19-3