Stampa…
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846037
CAS Number: 627463-25-6