Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 72.7 EUR
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Peso molecolare: 166,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11849938
CAS Number: 1214328-20-7