Stampa…
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53129-1G PC53129-250MG PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA 352 EUR
APOSPC53129-1G APOSPC53129-250MG APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
Peso molecolare: 260,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861346
CAS Number: 1019016-66-0