Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 173 EUR
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193496
CAS Number: 617678-32-7