Stampa…
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53121-1G PC53121-250MG PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA 253 EUR
APOSPC53121-1G APOSPC53121-250MG APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Peso molecolare: 208,988 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20231458
CAS Number: 355423-48-2