Stampa…
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 757 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₂BrF₅O
Peso molecolare: 288,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29036692
CAS Number: 1980053-04-0