Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53104-1G PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA 376 EUR
APOSPC53104-1G APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28740343
CAS Number: 1807155-63-0