Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53100-1G PC53100-25G PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53100-1G APOSPC53100-25G APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847153
CAS Number: 1214379-56-2