1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53099-1G
PC53099-250MG
PC53099-5G
APOSPC53099-1GEA
422
EUR
APOSPC53099-1G
APOSPC53099-250MG
APOSPC53099-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol
Formula:
C₁₄H₅F₂₅O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792520 CAS Number: 39239-77-5 |